Beskrivning
- Roswell Park Memorial Institute (RPMI) 1640 Medium har också visat sig lämplig för en mängd olika däggdjursceller, inklusive HeLa, Jurkat, MCF-7, PC12, PBMC, astrocyter och karcinom.
- Sartorius erbjuder en mängd olika RPMI 1640 Medium-modifieringar för olika cellkulturapplikationer.
Specifikationer
Specifikationer
| Form | Vätska |
| Produkttyp | RPMI cellkulturmedia |
| Med tillsatser | HEPES, Glukos, Glutamin, Natriumbikarbonat, Fenolrött |
| Utan tillsatser | Hold (Håll) |
| Kvantitet | 100 mL |