Description
Roswell Park Memorial Institute (RPMI) 1640-mediet utvecklades ursprungligen för att odla mänskliga leukemiska celler i suspension och som ett monolager. RPMI 1640 har sedan dess visat sig lämplig för en rad däggdjursceller inklusive HeLa, Jurkat, MCF-7, PC12, PBMC, astrocyter och karcinom. Vi erbjuder en rad RPMI Gibco™ 1640-modifieringar för olika cellodlingsapplikationer. Hitta rätt formulering med hjälp av medieväljarverktyget.
Detta RPMI 1640 har modifierats enligt följande:
- Med: Fenolrött, HEPES
- Utan: L-glutamin
Den fullständiga formuleringen finns tillgänglig.
Gibco™ RPMI 1640 skiljer sig från andra medier genom att det innehåller reduktionsmedlet glutation och höga koncentrationer av vitaminer. RPMI 1640 innehåller biotin, vitamin B12 och PABA, som inte finns i Eagle's Minimal Essential Medium eller Dulbecco's Modified Eagle Medium. Dessutom förekommer vitaminerna inositol och kolin i mycket höga koncentrationer.
Produktanvändning
RPMI 1640 innehåller inga proteiner, lipider eller tillväxtfaktorer. Därför behöver RPMI 1640 kompletteras, vanligtvis med 10 % fetalt bovint serum (FBS). RPMI 1640 använder ett natriumbikarbonatbuffertsystem (2,0 g/L) och kräver därför en miljö med 5–10 % CO2 för att bibehålla fysiologiskt pH.
Specifications
Specifications
| Klassificering | Fri från animaliskt ursprung |
| Koncentration | 1X |
| Form | Vätska |
| Produkttyp | RPMI 1640 |
| Serumnivå | Standard serumtillskott |
| Sterilitet | Sterilfiltrerad |
| Med tillsatser | HEPES, Fenolrött, Natriumbikarbonat |
| Utan tillsatser | Inget glutamin, Inget natriumpyruvat |
| För användning med (applikation) | Mammalian cell culture |
| Tillverkningskvalitet | cGMP-kompatibel enligt ISO 13485-standarden |
| Afficher plus |
För forskningsbruk eller ytterligare tillverkning. Inte för diagnostisk användning eller direkt administration i människor eller djur.