Läs mer
Corning™ RPMI 1640 Medium (Mod.) 1X utan L-Glutamin
BIOPHARMA
Produktkod. 15303561
Change view
Kvantitet:
6/förp.
Med tillsatser:
Hold (Håll)
Utan tillsatser:
Inget glutamin
Förpackningsstorlek:
Paket med 6
Produktkod. Kvantitet Med tillsatser Utan tillsatser Förpackningsstorlek
15303561 6/förp. Hold (Håll) Inget glutamin Paket med 6
1 options
Produktkod. 15303561 Leverantör Corning™ Leverantörsnummer 15040CV
Fokus på regenerativa terapier
Använd kampanjkoden 28027
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Garanterat låga endotoxinnivåer≤ 0,025 EU/ml
  • Färdigt att använda media för cellodling av däggdjur in vitro levereras i polyetenteraftalat (PET ) plastflaskor
  • Ljudsvetsade kapsyler eliminerar giftiga hartser eller lim som kan läcka in i media
  • Skickas vid omgivningstemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Koncentration 1 X
Form Vätska
Produkttyp RPMI 1640 utan L-glut
Sterilitet Sterila
Med tillsatser Hold (Håll)
Utan tillsatser Inget glutamin
För användning med (applikation) Att bedöma tillväxtfrämjande och cytotoxicitetsegenskaper
Kvantitet 6/förp.
Endotoxinnivå <0,25 EU/ml
Formulering Oorganiska salter: 100,00 mg/L Ca(NO3)2,4H2O, 400,00mg/L KCl, 48,80mg/L MgS04 (vattenfri), 6 000,00 mg/L NaCl, 800,70 mg/L Na2HPO4, 0mg/L Na2HPO4, 0mg/L Na2HPO4. NaHC03; Aminosyror: 200,00 mg/L L-arginin, 56,82 mg/L L-asparagin.H2O, 20,00 mg/L L-asparaginsyra, 65,20 mg/L L-Cystin. 15,00mg/L L-Histidin, 20,00mg/L Hydroxi-L-prolin, 50,00mg/L L-Isoleucin, 50,00mg/L L-Leucin, 40,00mg/L L-Lysin. HCl, 15,00 mg/L L-metionin, 15,00 mg/L L-Fenylalanin, 20,00 mg/L L-prolin, 30,00 mg/L L-serin, 20,00 mg/L L-Treonin, 5,00 mg/L3 L, Tryptophan/8 L, 2mg/L, 8m L-tyrosin.2Na.2H2O, 20,00 mg/L L-valin; Vitaminer: 0,20mg/L biotin, 0,25mg/L D-kalciumpantotenat, 3,00mg/L Kolinklorid, 1,00mg/L Folsyra, 35,00mg/L i-Inositol, 1,00mg/L Nikotininobenzoamid, 1.00mg/L, 1.00mg/L. 1,00mg/L pyridoxin. HCl, 0,20 mg/l riboflavin, 1,00 mg/l tiamin. HCl, 0,005 mg/L vitamin B12; Övrigt: 2000,00mg/L D-Glucose, 1,00mg/L Glutation (reducerad), 5,00mg/L Fenolröd. Na; Tillsätt: 300,00 mg/L L-glutaminpulver, 10,27 mL/L 200 mM lösning.
pH 7 till 7,4
Innehåll och lagring 2° till 8 °C