Beskrivning
Roswell Park Memorial Institute (RPMI) 1640-mediet utvecklades ursprungligen för att odla mänskliga leukemiska celler i suspension och som ett monolager. RPMI 1640 har sedan dess visat sig lämplig för en rad däggdjursceller, inklusive HeLa, Jurkat, MCF-7, PC12, PBMC, astrocyter och karcinom. Life Technologies erbjuder en mängd RPMI Gibco™ 1640-modifieringar för en rad olika cellkulturapplikationer.
Gibco™ RPMI 1640 skiljer sig från andra medier eftersom det innehåller reduktionsmedlet glutation och höga koncentrationer av vitaminer. RPMI 1640 innehåller biotin, vitaminB12 och PABA som inte finns i Eagles Minimal Essential Medium eller Dulbeccos Modified Eagle Medium. Dessutom finns vitaminerna inositol och kolin i mycket höga koncentrationer.
Produktavsedd användning
För in vitro-diagnostik . VARNING: Inte för terapeutiskt bruk hos människor eller djur. Andra användningar än den avsedda användningen kan bryta mot lokal lag. Kunder som använder Gibco™ RPMI 1640 i en tillverkningsprocess och har en inlämning till FDA kan begära ett auktorisationsbrev för Life Technologies att referera till vår Type II Drug Master File (DMF).
cGMP-tillverknings- och kvalitetssystem
Gibco™ RPMI 1640 tillverkas vid en cGMP-kompatibel anläggning i Paisley, Skottland, Storbritannien. Anläggningen är registrerad hos FDA som tillverkare av medicintekniska produkter och är certifierad enligt 13485-standarden ISO . För kontinuitet Life Technologies i leveranskedjan erbjuder vi en jämförbar Gibco™ RPMI 1640-produkt tillverkad i vår anläggning i Grand Island (31800-089). Denna anläggning är registrerad hos FDA som tillverkare av medicintekniska produkter och är certifierad enligt ISO 13485-standarderna.
RPMI 1640 innehåller inga proteiner, lipider eller tillväxtfaktorer. Därför kräver RPMI 1640 tillskott, vanligtvis med 10% Fetal Bovine Serum (FBS). RPMI 1640 använder ett natriumbikarbonatbuffertsystem (2,0 g/L) och kräver därför en miljö på 5–10 %CO2 för att upprätthålla fysiologiskt pH.
Pulverformer av Gibco™ L-15-cellkulturmedium kräver natriumbikarbonattillskott, pH-justering och filtrering vid förberedelsetillfället.
Gibco™ RPMI 1640 skiljer sig från andra medier eftersom det innehåller reduktionsmedlet glutation och höga koncentrationer av vitaminer. RPMI 1640 innehåller biotin, vitaminB12 och PABA som inte finns i Eagles Minimal Essential Medium eller Dulbeccos Modified Eagle Medium. Dessutom finns vitaminerna inositol och kolin i mycket höga koncentrationer.
Produktavsedd användning
För in vitro-diagnostik . VARNING: Inte för terapeutiskt bruk hos människor eller djur. Andra användningar än den avsedda användningen kan bryta mot lokal lag. Kunder som använder Gibco™ RPMI 1640 i en tillverkningsprocess och har en inlämning till FDA kan begära ett auktorisationsbrev för Life Technologies att referera till vår Type II Drug Master File (DMF).
cGMP-tillverknings- och kvalitetssystem
Gibco™ RPMI 1640 tillverkas vid en cGMP-kompatibel anläggning i Paisley, Skottland, Storbritannien. Anläggningen är registrerad hos FDA som tillverkare av medicintekniska produkter och är certifierad enligt 13485-standarden ISO . För kontinuitet Life Technologies i leveranskedjan erbjuder vi en jämförbar Gibco™ RPMI 1640-produkt tillverkad i vår anläggning i Grand Island (31800-089). Denna anläggning är registrerad hos FDA som tillverkare av medicintekniska produkter och är certifierad enligt ISO 13485-standarderna.
RPMI 1640 innehåller inga proteiner, lipider eller tillväxtfaktorer. Därför kräver RPMI 1640 tillskott, vanligtvis med 10% Fetal Bovine Serum (FBS). RPMI 1640 använder ett natriumbikarbonatbuffertsystem (2,0 g/L) och kräver därför en miljö på 5–10 %CO2 för att upprätthålla fysiologiskt pH.
Pulverformer av Gibco™ L-15-cellkulturmedium kräver natriumbikarbonattillskott, pH-justering och filtrering vid förberedelsetillfället.
Specifikationer
Specifikationer
| Form | Pulver |
| Produkttyp | Roswell Park Memorial Institute (RPMI) 1640 Medium |
| Med tillsatser | Glutamin, Fenolrött |
| Utan tillsatser | Utan HEPES, Inget natriumpyruvat, Ingen natriumbikarbonat |
| För användning med (applikation) | Däggdjurscellodling |
| Kvantitet | 50 l |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 13485-standarder, FDA |
| pH | 7.4 till 7.6 |
| Innehåll och lagring | 2 till 8 °C |
| Beskrivning | Roswell Park Memorial Institute (RPMI) 1640 medium, 50 L, pulver, 7,4 till 7,6 pH, med L-glutamin, fenolröd, 36 månaders hållbarhet, 230 till 280 mOsm/kg osmolalitet, för däggdjurscellodling |