Läs mer
RPMI 1640 Medium, Pulver, MP Biomedicals
Produktkod. 11470315 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
10 x 1 l
Förpackningsstorlek:
10 L
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11470315 10 x 1 l 10 L
1 options
Produktkod. 11470315 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 091060120
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1780.00 SEK
    1694.23 SEK / 10 L
    Save 85.77 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
I lager
Formulerad för att stödja lymfoblastoidceller i suspensionskultur, men det har sedan dess visat sig stödja en mängd olika celler som är förankringsberoende.
Specifikationer
Form Pulver
Utan tillsatser Inget natriumbikarbonat
Kvantitet 10 x 1 l
Innehåll och lagring 4 °C