Beskrivning
- Lämplig för en mängd olika däggdjursceller, inklusive HeLa, Jurkat, MCF-7, PC12, PBMC, astrocyter och karcinomceller.
- En mängd olika RPMI 1640 Medium-modifieringar finns tillgängliga för olika cellkulturapplikationer.
- Modifierat enligt följande:
- Med fenolrött
- Med natriumbikarbonat
- Utan L-glutamin
- Utan glukos
Specifikationer
Specifikationer
| Form | Vätska |
| Produkttyp | RPMI cellkulturmedia |
| Med tillsatser | Fenolrött, Natriumbikarbonat |
| Utan tillsatser | Inget glutamin, Ingen glukos |
| Kvantitet | 500 mL |