Läs mer
Sartorius RPMI 1640 Medium utan L-glutamin
Produktkod. 31908495 Handla allt Sartorius Produkter
Change view
Kvantitet:
100 mL
500 mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
31908495 500 mL
31908334 100 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 31908495 Leverantör Sartorius Leverantörsnummer 011041A
 Begränsad artikel
I lager
Utvecklad för långtidsodling av blodceller, inklusive normala och onormala humana leukocyter och hybridomkulturer.
  • Roswell Park Memorial Institute (RPMI) 1640 Medium har också visat sig lämplig för en mängd olika däggdjursceller, inklusive HeLa, Jurkat, MCF-7, PC12, PBMC, astrocyter och karcinom.
  • Sartorius erbjuder en mängd olika RPMI 1640 Medium-modifieringar för olika cellkulturapplikationer.
Specifikationer
Form Vätska
Produkttyp RPMI cellkulturmedia
Med tillsatser Natriumbikarbonat, Fenolrött
Utan tillsatser Inget glutamin
Kvantitet 500 mL