Läs mer
Sartorius RPMI 1640 Medium utan L-glutamin och fenolrött
Produktkod. 31908395 Handla allt Sartorius Produkter
Change view
Kvantitet:
500 mL
Produktkod. Kvantitet
31908395 500 mL
1 options
Produktkod. 31908395 Leverantör Sartorius Leverantörsnummer 011031A
 Begränsad artikel
I lager
Utvecklad för långtidsodling av blodceller, humana leukocyter (t.ex. neoplastiska vita blodkroppar) och för hybridomkulturer.
  • Roswell Park Memorial Institute (RPMI) 1640 Medium är lämpligt för en mängd olika däggdjursceller, inklusive HeLa, Jurkat, MCF-7, PC12, PBMC, astrocyter och cancerceller.
  • En mängd olika RPMI 1640 Medium-modifieringar finns tillgängliga för olika cellkulturapplikationer.
  • Modifierat enligt följande:
    • Med glukos
    • Med natriumbikarbonat
    • Utan L-glutamin
    • Utan fenolröd
Specifikationer
Form Vätska
Produkttyp RPMI cellkulturmedia
Med tillsatser Glukos, Natriumbikarbonat
Utan tillsatser Inget glutamin, Utan fenolrött
Kvantitet 500 mL