Läs mer
Cytiva rProtein A Sepharose™ Fast Flow Affinity Media
Produktkod. 10117549 Handla allt Cytiva Produkter
Change view
Kvantitet:
5 ml
25 ml
200 ml
Bindande kapacitet:
50 mg humant IgG/ml
50 mg humant IgG/ml medium2
Förpackningsstorlek:
25ml
Varje
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Bindande kapacitet unitSize
10117549 200 ml 50 mg humant IgG/ml medium2 Varje
10313350 25 ml 50 mg humant IgG/ml 25ml
10302870 5 ml 50 mg humant IgG/ml medium2 Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10117549 Leverantör Cytiva Leverantörsnummer 17127903
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Designad för rening av monoklonala och polyklonala antikroppar i laboratorier och processskalor
  • Sammansatt av rekombinant protein A kopplat med tvärbunden 4% agarosbasmatris
  • Hög dynamisk bindningskapacitet, enpunktsfästning av protein A, med hög återvinning, hög renhet och lågt ligandläckage
  • Inga däggdjurskomponenter inblandade under tillverkningsprocessen
  • Matris: 4% tvärbunden agaros
  • Genomsnittlig partikelstorlek: 90 μm (d50V)
  • Ligand: 6mg rProtein A/ml medium ( E. coli )
  • Bindningskapacitet: ∽50mg humant IgG/ml media
  • Arbetsområde för pH-stabilitet: 3 till 10
  • Tryck/flödesspecifikation: basmatris 150 till 250 cm/h, 100kPa, XK 50/60 kolonn, bädd
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kvantitet 200 ml
Stabilitet Stabil i vattenhaltiga buffertar som vanligtvis används vid protein A-kromatografi
För användning med (applikation) För rening av monoklonala och polyklonala antikroppar i laboratorie- och processskala
Förvaringskrav 2 °C till 8 °C
Bindande kapacitet 50 mg humant IgG/ml medium2
Produkttyp rProtein A Sepharose Fast Flow Media
Flödeshastighet 150 till 250 cm/Ho μr
Partikelstorlek 60 till 165μ m
Höjd (engelska) Säng 9,84 tum
Höjd (metrisk) Säng 25 cm
Max. Tryck 100 kPa
Matris 4 % tvärbunden agaros
pH-intervall 2 till 9
Förvaringsbuffert 20% Etanol
Ligandtyp Rekombinant protein A (E. coli)
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • rProtein A Sepharose Fast Flow
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
Faroangivelser
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
Skyddsangivelse
  • P241-Använd explosionssäker elektrisk/ventilations-/belysnings-/ utrustning.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: ethanol
  • UNKNOWN ACUTE-16.5 procent av blandningen utgörs av beståndsdelar med okänd akut toxicitet.