Läs mer
Chemsplash RPS Återanvändning Paintshop Suit-99% Poly 1% Carbon Grid -Vented
Beskrivning
Chemsplash Återanvändbar sprayfärgsdräkt
- 68GSM polyestertyg (99% polyester, 1% kolnät)
- Triangulär ventilerad rygg i marinblå färgpanel
- Tvådelad huva med sladd och gles
- Stickade muddar och cro Justerbara anklar
- Elastiskt band i midjan
- Tvåvägsdragkedja med stormklaff
- 1 extern höftficka med Velcro Stängning och klaff
- 2 sidofickor med tvåvägsåtkomst till bärarens kläder
- Dämpade knän
- Antistatisk och låg ludd
Beskrivning: The Chemsplash Återanvändbar Spray Paint Suit är gjord av 68GSM (+/-3GSM) tyg bestående av 99% polyester med 1% kolnät. Dräkten är antistatisk behandlad, luddar lågt och designad för hållbarhet i krävande miljöer. Den har en triangulär ventilerad rygg, tvådelad huva med snoddbyte, stickade muddar, kardborrejusterbara vrister och en rad praktiska fickor, inklusive sidfickor med tvåvägsåtkomst till bärarens kläder. Den innehåller också vadderade knän för extra komfort.
Specifikationer
Specifikationer
| Storlek | Liten |
| Kön | Unisex |
| Material | Polyester |
| Färg | Grå |
| Disponibel | Återanvändbar |
| Förslutningstyp | Slipsar |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Motstånd | Antistatisk |
| Latexfri | Ja |
| Antal fickor | 3 |