Läs mer
Chemsplash RPS Återanvändning Paintshop Suit-99% Poly 1% Carbon Grid -Vented
Produktkod. 30058377
Change view
Storlek:
Liten
Intermediär
Betydande
X-large
2X-large
3X-large
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Storlek
30058377 2X-large
30058361 Liten
30058204 Intermediär
30058290 Betydande
30058286 X-large
30058306 3X-large
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 30058377 Leverantör Chemsplash Leverantörsnummer 2788.101.008
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4015.00 SEK
    3630.16 SEK / Paket med 10
    Save 384.84 SEK
    9% Av
Beräknad leverans: 12-11-2026
Den återanvändbara sprayfärgsdräkten är gjord av 68 gsm (+/-3GSM) 99 % polyester med 1 % kolnät.
Chemsplash Återanvändbar sprayfärgsdräkt
  • 68GSM polyestertyg (99% polyester, 1% kolnät)
  • Triangulär ventilerad rygg i marinblå färgpanel
  • Tvådelad huva med sladd och gles
  • Stickade muddar och cro Justerbara anklar
  • Elastiskt band i midjan
  • Tvåvägsdragkedja med stormklaff
  • 1 extern höftficka med Velcro Stängning och klaff
  • 2 sidofickor med tvåvägsåtkomst till bärarens kläder
  • Dämpade knän
  • Antistatisk och låg ludd
Beskrivning: The Chemsplash Återanvändbar Spray Paint Suit är gjord av 68GSM (+/-3GSM) tyg bestående av 99% polyester med 1% kolnät. Dräkten är antistatisk behandlad, luddar lågt och designad för hållbarhet i krävande miljöer. Den har en triangulär ventilerad rygg, tvådelad huva med snoddbyte, stickade muddar, kardborrejusterbara vrister och en rad praktiska fickor, inklusive sidfickor med tvåvägsåtkomst till bärarens kläder. Den innehåller också vadderade knän för extra komfort.
Specifikationer
Produkttyp Renrums-overaller
Storlek 2X-large
Kön Unisex
Material Polyester
Färg Grå
Disponibel Återanvändbar
Ankel stil Elastisk
Manschettstil Stickning
Hals stil Med huva
Förslutningstyp Slipsar
Sömtyp Sydd
Sterilitet Icke-steril
Motstånd Antistatisk
Latexfri Ja
Antal fickor 3