missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
RPS23 Antibody (YWHAE/8636R), DyLight 650, Novus Biologicals™
Rabbit Monoclonal Antibody
Brand: Novus Biologicals NBP3-24229C
Denna artikel kan inte returneras.
Se returpolicy
Beskrivning
RPS23 Monoclonal antibody specifically detects RPS23 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
Specifikationer
| RPS23 | |
| Monoclonal | |
| DyLight 650 | |
| FLJ35016, homolog of yeast ribosomal protein S28, ribosomal protein S23,40S ribosomal protein S23 | |
| Recombinant human full-length RPS23 protein | |
| 0.1 mL | |
| Core ESC Like Genes, Stem Cell Markers | |
| 6228 | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| IgG κ |
| Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| YWHAE/8636R | |
| 50mM Sodium Borate | |
| Rabbit | |
| Protein A or G purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering