Läs mer
Tocris Bioscience™ RQ 00203078
GREENER_CHOICE
Produktkod. 18778218
Kvantitet:
10 mg
50 mg
Produktkod. 18778218
Brand: Tocris Bioscience™ 5388/10
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Potent and selective TRPM8 antagonist; orally active
RQ 00203078 is a potent TRPM8 antagonist (IC50 values are 5.3 and 8.3 nM for rat and human channels respectively). Exhibits >350-fold selectivity for TRPM8 over TRPV4, TRPV1 and TRPA1. Reduces HSC3 and HSC4 oral squamous carcinoma cell migration and invasion in vitro. Also attenuates icilin -induced wet dog shakes in rats. Orally active.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kvantitet 10 mg
Produkttyp RQ 00203078
Renhet >98%
Molekylvikt (g/mol) 554.85
For Research Use Only