Läs mer
RR6, MedChemExpress
Beskrivning
RR6 is a potent, selective, reversible, competitive and orally active vanin inhibitor with an IC50 of 540 nM for recombinant vanin-1. RR6 also potently inhibits human, bovine and rat serum pantetheinase with IC50 values of 40 nM, 41 nM and 87 nM, respectively.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | RR6 |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 1351758-37-6 |
| Färg | Off-White |
| Kvantitet | 1 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C16H23NO4 |
| För användning med (applikation) | Cancer-programmed cell death |
| Löslighetsinformation | DMSO : ≥ 100 mg/mL (340.88 mM) |
| LEDER | CC(C)(CO)[C@@H](O)C(NCCC(CC1=CC=CC=C1)=O)=O |
| Visa mer |