missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Beskrivning
RRAGD Polyclonal antibody specifically detects RRAGD in Human, Mouse samples. It is validated for Western Blot, Immunoprecipitation
Specifikationer
Specifikationer
| Antigen | RRAGD |
| Användningsområden | Western Blot, Immunoprecipitation |
| Klassificering | Polyclonal |
| Konjugera | APC |
| Utspädning | Western Blot, Immunoprecipitation |
| Formulering | PBS |
| Gene Alias | bA11D8.2.1, DKFZP761H171, FLJ44176, Rag D, Rag D protein, RAGD, Ras-related GTP binding D, ras-related GTP-binding protein D |
| Värd art | Rabbit |
| Immunogen | The immunogen this antibody was made to, maps to a region between residue 1 to 50 of human Ras-Related GTP Binding D using the numbering given in entry NP_067067.1 (GeneID 58528). |
| Reningsmetod | Immunogen affinity purified |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?