missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

RRP4 Antibody, DyLight 550, Novus Biologicals™

Produktkod. 18015628 Handla allt Bio Techne Produkter
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
0.1 mL
Förpackningsstorlek:
0.1ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
18015628 0.1 mL 0.1ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 18015628 Leverantör Novus Biologicals Leverantörsnummer NBP297759R

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Rabbit Polyclonal Antibody

RRP4 Polyclonal specifically detects RRP4 in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Antigen RRP4
Användningsområden Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Klassificering Polyclonal
Konjugera DyLight 550
Formulering 50 mM Sodium Borate
Gene Alias exosome component 2Ribosomal RNA-processing protein 4, homolog of yeast RRP4 (ribosomal RNA processing 4), 3' 5' exoribonuclease(RRP4), homolog of yeast RRP4 (ribosomal RNA processing 4), 3'-5'-exoribonuclease, hRrp4p, p7, RRP4exosome complex exonuclease RRP4, Rrp4p
Värd art Rabbit
Immunogen Produced in rabbits immunized with E. coli-derived Human RRP4 fragment.
Reningsmetod Antigen Affinity-purified
Kvantitet 0.1 mL
Regulatorisk status RUO
Primär eller sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 23404
Målarter Human
Innehåll och lagring Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotyp IgG
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.