missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
(RS)-1-(4-Chlorophenyl)-1-phenylethanol, Mikromol™
Beskrivning
(RS)-1-(4-Chlorophenyl)-1-phenylethanol
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-(4-Chlorophenyl)-1-Phenylethanol |
| CAS | 59767-24-7 |
| Analyt- eller komponentnamn | 1-(4-Chlorophenyl)-1-Phenylethanol |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C14 H13 Cl O |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Synonym | 1-(4-Chlorophenyl)-1-phenylethanol, (p-Chlorophenyl)methylphenylcarbinol, 1-(p-Chlorophenyl)-1-phenylethanol, EGIS 5927, Benzhydrol, 4-chloro-alpha-methyl- (6CI), 4-Chloro(alpha-methyl-alpha-phenyl)benzenemethanol, p-Chloro-alpha-methylbenzhydrol, Clemastine Fumarate Impurity C, : Benzhydrol, 4-chloro-alpha-methyl- (6CI), Clemastine Fumarate Impurity C, Clemastine Impurity C |
| InChI formel | InChI=1S/C14H13ClO/c1-14(16,11-5-3-2-4-6-11)12-7-9-13(15)10-8-12/h2-10,16H,1H3 |
| LEDER | CC(O)(c1ccccc1)c2ccc(Cl)cc2 |
| IUPAC-namn | 1-(4-chlorophenyl)-1-phenylethanol |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?