Läs mer
(RS)-1-[(4-Klorofenyl)fenylmetyl]piperazin, Mikromol™
Produktkod. 17932656
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
17932656 100 mg
1 options
Produktkod. 17932656 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0380.01
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 27-11-2026
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
(RS)-1-[(4-Klorofenyl)fenylmetyl]piperazin
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1,4-Bis(4-Chlorobenzhydryl)Piperazine
CAS 303-26-4
Analyt- eller komponentnamn 1,4-Bis(4-Chlorobenzhydryl)Piperazine
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C17 H19 Cl N2
Certifikat och efterlevnad ISO 17025
Synonym Cetirizine Dihydrochloride Imp. A (EP), Cetirizine Imp. A (EP), Hydroxyzine Hydrochloride Imp. A (EP), Hydroxyzine Imp. A (EP), Meclozine Hydrochloride Imp. H (EP), Meclozine Imp. H (EP), Hydroxyzine USP Related Compound A, Hydroxyzine USP RC A, 1-[(RS)-(4-Chlorophenyl)phenylmethyl]piperazine, 1-(4-Chlorobenzhydryl)piperazine, 1-[(4-Chlorophenyl)phenylmethyl]piperazine, Hydroxyzine Related Compound A, Cetirizine Dihydrochloride Impurity A, Hydroxyzine Hydrochloride Impurity A, Meclozine Dihydrochloride Impurity H, Cetirizine Impurity A, Hydroxyzine Impurity A, Meclozine Impurity H
InChI formel InChI=1S/C17H19ClN2/c18-16-8-6-15(7-9-16)17(14-4-2-1-3-5-14)20-12-10-19-11-13-20/h1-9,17,19H,10-13H2
LEDER Clc1ccc(cc1)C(N2CCNCC2)c3ccccc3
IUPAC-namn 1-[(4-klorofenyl)-fenylmetyl]piperazin
Molekylvikt (g/mol) 286.8
Kvantitet 100 mg
Formel vikt 286,1237 g/mol