Läs mer
(RS)-1-(4-Hydroxymethylphenoxy)-3-isopropylaminopropan-2-ol, Mikromol™
Beskrivning
(RS)-1-(4-Hydroxymethylphenoxy)-3-isopropylaminopropan-2-ol
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (RS)-1-(4-Hydroxymethylphenoxy)-3-isopropylaminopropan-2-ol |
| CAS | 62572-93-4 |
| Analyt- eller komponentnamn | (RS)-1-(4-Hydroxymethylphenoxy)-3-isopropylaminopropan-2-ol |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C13 H21 N O3 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17025 |
| Synonym | Bisoprolol Fumarate Imp. A (EP), Bisoprolol Imp. A (EP), (RS)-1-(4-Hydroxymethylphenoxy)-3-isopropylaminopropan-2-ol, Bisoprolol Fumarate Impurity A, Bisoprolol Impurity A |
| InChI formel | InChI=1S/C13H21NO3/c1-10(2)14-7-12(16)9-17-13-5-3-11(8-15)4-6-13/h3-6,10,12,14-16H,7-9H2,1-2H3 |
| LEDER | CC(C)NCC(O)COc1ccc(CO)cc1 |
| IUPAC-namn | 1-[4-(hydroxymethyl)phenoxy]-3-(propan-2-ylamino)propan-2-ol |
| Visa mer |