missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
(RS)-1-Isopropylamino-3-[4-(2-propoxyethoxymethyl)phenoxy]propan-2-ol, Mikromol™
Beskrivning
(RS)-1-Isopropylamino-3-[4-(2-propoxyethoxymethyl)phenoxy]propan-2-ol
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (RS)-1-Isopropylamino-3-[4-(2-propoxyethoxymethyl)phenoxy]propan-2-ol |
| CAS | 1447715-44-7 |
| Analyt- eller komponentnamn | (RS)-1-Isopropylamino-3-[4-(2-propoxyethoxymethyl)phenoxy]propan-2-ol |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C18 H31 N O4 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Synonym | 1-[(1-Methylethyl)amino]-3-[4-[(2-propoxyethoxy)methyl]phenoxy]-2-propanol, Bisoprolol EP Impurity B |
| InChI formel | InChI=1S/C18H31NO4/c1-4-9-21-10-11-22-13-16-5-7-18(8-6-16)23-14-17(20)12-19-15(2)3/h5-8,15,17,19-20H,4,9-14H2,1-3H3 |
| LEDER | CCCOCCOCc1ccc(OCC(O)CNC(C)C)cc1 |
| IUPAC-namn | 1-(propan-2-ylamino)-3-[4-(2-propoxyethoxymethyl)phenoxy]propan-2-ol |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?