Läs mer
RS-1, MedChemExpress
Produktkod. 16490368
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Förpackningsstorlek:
100mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
16490368 5 mg -
16487716 100 mg 100mg
16447908 10 mg -
16413857 50 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 16490368 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY19793
MedChemExpress RS-1 is a RAD51 activator, and also increases CRISPR/Cas9-mediated knock-in efficiencies.
RS-1 is a RAD51 activator, and also increases CRISPR/Cas9-mediated knock-in efficiencies.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material RS-1
CAS 312756-74-4
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C20H16Br2N2O3S
Kvantitet 5 mg
Löslighetsinformation DMSO : ≥ 100 mg/mL (190.76 mM)
LEDER O=C(NC1=CC=C(Br)C=C1)C2=CC=C(Br)C(S(=O)(NCC3=CC=CC=C3)=O)=C2
Molekylvikt (g/mol) 524.23
Formel vikt 524.23
Procent renhet 98.95%
Kvalitet Research
Fysisk form Powder
För användning med (applikation) Cancer-programmed cell death