Läs mer
Tocris Bioscience™ RS 100329 hydrochloride
Beskrivning
Subtype-selective α1A-adrenoceptor antagonist (pKi = 9.6 for human cloned α1A receptors). Displays 126- and 50-fold selectivity over human α1B and α1D receptors respectively. Active in vivo.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | RS 100329 hydrochloride |
| Kvantitet | 10 mg |
| Formel vikt | 462.89 |
| Renhet | >99% |
| Molekylvikt (g/mol) | 462.898 |