Läs mer
Tocris Bioscience™ RS 127445 hydrochloride
Beskrivning
High affinity 5-HT2B receptor antagonist (pKi = 9.5). Displays 1000-fold selectivity for 5-HT2B with good bioavailability.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | RS 127445 hydrochloride |
| Kvantitet | 10 mg |
| Formel vikt | 317.79 |
| Renhet | >98% |
| Molekylvikt (g/mol) | 317.79 |