Läs mer
Macherey-Nagel™ RS 15 Alox N Flash RS patron
Produktkod. 10650156 Handla allt Macherey-Nagel Produkter
Change view
ID: 21,2 mm
Produktkod.
10650156 ID: 21,2 mm
1 options
Produktkod. 10650156 Leverantör Macherey-Nagel™ Leverantörsnummer 732873
Stora besparingar för bättre separation
Använd kampanjkoden 27992
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 12-11-2026
Specifikationer
Längd (metrisk) 116 mm
Typ Flash RS-kassett
För användning med (utrustning) Använd i The Teledyne Isco CombiFlash System