Läs mer
R&D Systems™ RS 17053 hydrochloride
Beskrivning
α1A-adrenoceptor antagonist, with very high affinity for α1A receptors (pKi and pA2 estimates of 9.1 - 9.9) and a 30 - 100 fold selectivity over the α1B and α1D subtypes (pKi and pA2 estimates 7.7 - 7.8).
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | RS 17053 hydrochloride |
| Kvantitet | 50 mg |
| Produktlinje | Tocris |
| Formel vikt | 449.42 |
| Renhet | >98% |
| Molekylvikt (g/mol) | 449.416 |