Läs mer
RS 17053 hydrochloride, MedChemExpress
Produktkod. 16499866
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Förpackningsstorlek:
5mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
16499866 50 mg -
16496057 5 mg 5mg
16433338 10 mg -
16414586 100 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 16499866 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY101336
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 25-11-2026
MedChemExpress RS 17053 hydrochloride is a potent and selective α1A adrenoceptor antagonist, with a pKi value of 9.1 in native cell membrane and a pA2 value of 9.8 in functional assays.
RS 17053 hydrochloride is a potent and selective α1A adrenoceptor antagonist, with a pKi value of 9.1 in native cell membrane and a pA2 value of 9.8 in functional assays.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material RS 17053 hydrochloride
CAS 169505-93-5
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C24H30Cl2N2O2
Kvantitet 50 mg
Synonym RS-17053
Löslighetsinformation DMSO : ≥ 125 mg/mL (278.14 mM)
LEDER [H]Cl.ClC1=CC2=C(NC=C2CC(C)(C)NCCOC3=CC=CC=C3OCC4CC4)C=C1
Molekylvikt (g/mol) 449.41
Formel vikt 449.41
Procent renhet 99.11%
Kvalitet Research
Fysisk form Powder
För användning med (applikation) Metabolism-protein/nucleotide metabolism