missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
(RS)-2-[4-(2-Isopropoxyethoxymethyl)phenoxy]-3-isopropylaminopropan-1-ol, Mikromol™
Beskrivning
(RS)-2-[4-(2-Isopropoxyethoxymethyl)phenoxy]-3-isopropylaminopropan-1-ol
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (RS)-2-[4-(2-Isopropoxyethoxymethyl)phenoxy]-3-isopropylaminopropan-1-ol |
| CAS | 1798418-82-2 |
| Analyt- eller komponentnamn | (RS)-2-[4-(2-Isopropoxyethoxymethyl)phenoxy]-3-isopropylaminopropan-1-ol |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C18 H31 N O4 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Synonym | 1-Propanol, 2-[4-[[2-(1-methylethoxy)ethoxy]methyl]phenoxy]-3-[(1-methylethyl)amino]-, 2-[4-(2-isopropoxyethoxymethyl)phenoxy]-3-(isopropylamino)propan-1-ol, Bisoprolol Fumarate Imp. F (EP), (RS)-2-[4-(2-Isopropoxyethoxymethyl)phenoxy]-3-isopropylaminopropan-1-ol |
| InChI formel | InChI=1S/C18H31NO4/c1-14(2)19-11-18(12-20)23-17-7-5-16(6-8-17)13-21-9-10-22-15(3)4/h5-8,14-15,18-20H,9-13H2,1-4H3 |
| LEDER | CC(C)NCC(CO)Oc1ccc(COCCOC(C)C)cc1 |
| IUPAC-namn | 3-(propan-2-ylamino)-2-[4-(2-propan-2-yloxyethoxymethyl)phenoxy]propan-1-ol |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?