Läs mer
(RS)-(2,4-Diaminopyrimidin-5-yl)(3,4,5-trimethoxyphenyl)methanol, Mikromol™
Beskrivning
(RS)-(2,4-Diaminopyrimidin-5-yl)(3,4,5-trimethoxyphenyl)methanol
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (RS)-(2,4-Diaminopyrimidin-5-yl)(3,4,5-trimethoxyphenyl)methanol |
| CAS | 29606-06-2 |
| Analyt- eller komponentnamn | (RS)-(2,4-Diaminopyrimidin-5-yl)(3,4,5-trimethoxyphenyl)methanol |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C14 H18 N4 O4 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17025 |
| Synonym | Trimethoprim Imp. C (EP), (RS)-(2,4-Diaminopyrimidin-5-yl)(3,4,5-trimethoxyphenyl)methanol, 62U70, GW 340134X, Ph Eur Trimethoprim Impurity C, Trimethoprim Impurity C |
| InChI formel | InChI=1S/C14H18N4O4/c1-20-9-4-7(5-10(21-2)12(9)22-3)11(19)8-6-17-14(16)18-13(8)15/h4-6,11,19H,1-3H3,(H4,15,16,17,18) |
| LEDER | COc1cc(cc(OC)c1OC)C(O)c2cnc(N)nc2N |
| IUPAC-namn | (2,4-diaminopyrimidin-5-yl)-(3,4,5-trimethoxyphenyl)methanol |
| Visa mer |