Läs mer
(RS)-2-Ethylamino-N-(2-methylphenyl)propanamide Hydrochloride, Mikromol™
Beskrivning
(RS)-2-Ethylamino-N-(2-methylphenyl)propanamide Hydrochloride
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (RS)-2-Ethylamino-N-(2-methylphenyl)propanamide Hydrochloride |
| CAS | 35891-75-9 |
| Analyt- eller komponentnamn | (RS)-2-Ethylamino-N-(2-methylphenyl)propanamide Hydrochloride |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C12 H18 N2 O . Cl H |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17025 |
| Synonym | Prilocaine Hydrochloride Imp. C (EP), Prilocaine Imp. C (EP), (RS)-2-Ethylamino-N-(2-methylphenyl)propanamide Hydrochloride, Prilocaine Hydrochloride Imp. C (EP) as Hydrochloride, Prilocaine Hydrochloride Impurity C as Hydrochloride, Prilocaine Impurity C as Hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C12H18N2O.ClH/c1-4-13-10(3)12(15)14-11-8-6-5-7-9(11)2;/h5-8,10,13H,4H2,1-3H3,(H,14,15);1H |
| LEDER | Cl.CCNC(C)C(=O)Nc1ccccc1C |
| IUPAC-namn | 2-(ethylamino)-N-(2-methylphenyl)propanamide;hydrochloride |
| Visa mer |