missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Tocris Bioscience™ (RS)-2-Hydroxyglutaric acid disodium salt

Beskrivning
(RS)-2-Hydroxyglutaric acid disodium salt is an oncometabolite with R- and S- enantiomers overproduced in the neurometabolic disease 2-hydroxyglutaric aciduria (2-HGA).
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (RS)-2-Hydroxypentanedioic acid disodium salt |
| CAS | 40951-21-1 |
| Kvantitet | 50 mg |
| Mål | General Laboratory Research Reagent |
| Molekylformel | C5H6Na2O5 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?