Läs mer
(RS)-(2-Methylphenyl)phenylmethanol (2-Methylbenzhydrol), Mikromol™
Beskrivning
(RS)-(2-Methylphenyl)phenylmethanol (2-Methylbenzhydrol)
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (RS)-(2-Methylphenyl)phenylmethanol (2-Methylbenzhydrol) |
| CAS | 5472-13-9 |
| Analyt- eller komponentnamn | (RS)-(2-Methylphenyl)phenylmethanol (2-Methylbenzhydrol) |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C14 H14 O |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17025 |
| Synonym | Orphenadrine Hydrochloride Imp. A (EP), Orphenadrine Imp. A (EP), Methylbenzhydrol, (RS)-(2-Methylphenyl)phenylmethanol, 2-Methylbenzhydrol, Orphenadrine Hydrochloride Impurity A, Orphenadrine Impurity A |
| InChI formel | InChI=1S/C14H14O/c1-11-7-5-6-10-13(11)14(15)12-8-3-2-4-9-12/h2-10,14-15H,1H3 |
| LEDER | Cc1ccccc1C(O)c2ccccc2 |
| IUPAC-namn | (2-methylphenyl)-phenylmethanol |
| Visa mer |