Läs mer
(RS)-20,22-Dihydrodigoxigenin, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (RS)-20,22-Dihydrodigoxigenin |
| Kvantitet | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C23H36O5/c1-21-7-5-15(24)10-14(21)3-4-17-18(21)11-19(25)22(2)16(6-8-23(17,22)27)13-9-20(26)28-12-13/h13-19,24-25,27H,3-12H2,1-2H3/t13?,14-,15+,16-,17-,18+,19-,21?,22?,23+/m1/s1 |
| Formel vikt | 392.26 |