Läs mer
Masterflex™ RS-232 seriell adapterkabel
Typ:
USB till DB9 (M)
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Använd denna kabel för att ansluta Masterflex Datorkompatibla enheter 07550- och 07551-serien till en PC med USB hamn
- Ansluter även andra kringutrustning utrustade med RS-232 seriellt gränssnitt inklusive vågar, skrivare, skannrar och handdatorer
- Inkluderar 2-ft kabel och drivrutinsprogramvara
- Stöder dataöverföringshastigheter upp till 12 Mbps
- Kompatibel med Windows™ 2000 / XP / Vista / 7
Specifikationer
Specifikationer
| För användning med | Kringutrustning utrustad med RS-232 seriellt gränssnitt |
| Inkluderar | Kabel (2 fot), drivrutinsprogramvara |
| Typ | USB till DB9 (M) |
| Hastighet | Stöder dataöverföring upp till 12 Mbps |