Läs mer
Tocris Bioscience™ RS 23597-190 hydrochloride
Beskrivning
A high affinity, selective competitive antagonist at 5-HT4 receptors.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | RS 23597-190 hydrochloride |
| Kvantitet | 10 mg |
| Formel vikt | 363.28 |
| Renhet | >98% |
| Molekylvikt (g/mol) | 363.279 |