missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Tocris Bioscience™ RS 246204
Beskrivning
RS 246204 is a R-Spondin-1 substitute. Able to initiate formation and growth of mouse intestinal organoids in media without R-Spondin-1 protein. In vivo, RS 24620 has regenerative effect in damaged intestinal epithelium mouse model.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3,7-Dihydro-3,7-dimethyl-8-(2-quinolinylthio)-1H-purine-2,6-dione |
| CAS | 878451-87-7 |
| Kvantitet | 50 mg |
| Mål | Compounds for Stem Cell Proliferation & Renewal |
| Molekylformel | C16H13N5O2S |
| Produkttyp | Bioactive Small Molecule |
| Renhet | 98% |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?