Läs mer
RS-246204, MedChemExpress
Beskrivning
RS-246204 is a R-spondin-1 substitute compound that is able initiate small intestinal organoids without the use of the R-spondin-1 protein.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | RS-246204 |
| CAS | 878451-87-7 |
| Färg | Light Yellow |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C16H13N5O2S |
| Kvantitet | 10 mg |
| Löslighetsinformation | DMSO : 5 mg/mL (14.73 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble) |
| LEDER | O=C(N1)N(C)C2=C(N(C)C(SC3=NC4=CC=CC=C4C=C3)=N2)C1=O |
| Molekylvikt (g/mol) | 339.37 |
| Formel vikt | 339.37 |
| Visa mer |