Läs mer
Macherey-Nagel™ RS 25 Alox N Flash RS cartridge
Handla allt Macherey-Nagel Produkter
:
I.D.: 21.2mm
Specifikationer
Specifikationer
| Längd (metrisk) | 165 mm |
| Typ | Flash RS Cartridge |
| För användning med (utrustning) | Use in The Teledyne Isco CombiFlash Systems |