Läs mer
(RS)-3,5-DHPG, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (RS)-3,5-DHPG |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C8H9NO4/c9-7(8(12)13)4-1-5(10)3-6(11)2-4/h1-3,7,10-11H,9H2,(H,12,13) |
| Formel vikt | 183.0532 |