Läs mer
RS 504393, MedChemExpress
Beskrivning
RS 504393 is a selective CCR2 chemokine receptor antagonist (IC50 values are 89 nM and > 100 μM for inhibition of human recombinant CCR2 and CCR1 receptors respectively).
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | RS 504393 |
| CAS | 300816-15-3 |
| Färg | Off-White |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C25H27N3O3 |
| Kvantitet | 50 mg |
| Löslighetsinformation | DMSO : 12.5 mg/mL (29.94 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (ultrasonic;warming;heat to 60°C) (insoluble) |
| LEDER | O=C1NC2=CC=C(C)C=C2C3(CCN(CCC4=C(C)OC(C5=CC=CC=C5)=N4)CC3)O1 |
| Molekylvikt (g/mol) | 417.5 |
| Formel vikt | 417.5 |
| Visa mer |