missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
(RS)-9,10-Difluoro-3-methyl-7-oxo-2,3-dihydro-7H-pyrido[1,2,3-de]-1,4-benzoxazine-6-carboxylic Acid (FPA), Mikromol™
Beskrivning
(RS)-9,10-Difluoro-3-methyl-7-oxo-2,3-dihydro-7H-pyrido[1,2,3-de]-1,4-benzoxazine-6-carboxylic Acid (FPA)
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (RS)-9,10-difluoro-3-methyl-7-oxo-2,3-dihydro-7H-pyrido [1,2,3-de][1,4]benzoxazine-6-carboxylic acid (FPA) |
| CAS | 82419-35-0 |
| Analyt- eller komponentnamn | (RS)-9,10-difluoro-3-methyl-7-oxo-2,3-dihydro-7H-pyrido [1,2,3-de][1,4]benzoxazine-6-carboxylic acid (FPA) |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C13 H9 F2 N O4 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Synonym | (RS)-9,10-Difluoro-3-methyl-7-oxo-2,3-dihydro-7H-pyrido[1,2,3-de]-1,4-benzoxazine-6-carboxylic Acid, Ofloxacin Imp. A (EP), FPA, Ofloxacin Impurity A |
| InChI formel | InChI=1S/C13H9F2NO4/c1-5-4-20-12-9(15)8(14)2-6-10(12)16(5)3-7(11(6)17)13(18)19/h2-3,5H,4H2,1H3,(H,18,19) |
| LEDER | CC1COc2c(F)c(F)cc3C(=O)C(=CN1c23)C(=O)O |
| IUPAC-namn | (RS)-9,10-Difluoro-3-methyl-7-oxo-2,3-dihydro-7H-pyrido[1,2,3-de]-1,4-benzoxazine-6-carboxylic acid |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?