Läs mer
Tocris Bioscience™ (RS)-AMPA hydrobromide
GREENER_CHOICE
Produktkod. 18084272
Kvantitet:
1 mg
10 mg
50 mg
Produktkod. 18084272
Brand: Tocris Bioscience™ 1074/50
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Selective AMPA agonist; more water soluble form of (RS)-AMPA (Cat. No. 0169)
More water soluble hydrobromide salt of (RS)-AMPA (Cat. No. 0169).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 171259-81-7
Molekylformel C7H11BrN2O4
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (RS)-AMPA hydrobromide
Kvantitet 50 mg
Formel vikt 267.08
Renhet >99%
Molekylvikt (g/mol) 267.079