Läs mer
Tocris Bioscience™ (RS)-AMPA hydrobromide
Beskrivning
More water soluble hydrobromide salt of (RS)-AMPA (Cat. No. 0169).
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (RS)-AMPA hydrobromide |
| Kvantitet | 10 mg |
| Formel vikt | 267.08 |
| Renhet | >99% |
| Molekylvikt (g/mol) | 267.079 |