Läs mer
Tocris Bioscience™ (RS)-AMPA
Beskrivning
Prototypical and defining agonist for the AMPA subgroup of ionotropic glutamate receptors.
Active Enantiomer, Inactive Enantiomer and Hydrobromide Salt also available.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (RS)-AMPA |
| Kvantitet | 10 mg |
| Formel vikt | 186.17 |
| Renhet | >99% |
| Molekylvikt (g/mol) | 186.167 |