Läs mer
Tocris Bioscience™ (RS)-Baclofen
Beskrivning
Selective GABAB receptor agonist. Skeletal muscle relaxant.
R-enantiomer also available.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (RS)-Baclofen |
| CAS | 1134-47-0 |
| Kvantitet | 1 g |
| Molekylformel | C10H12ClNO2 |
| Formel vikt | 213.66 |
| Renhet | >99% |
| Molekylvikt (g/mol) | 213.661 |