Läs mer
(RS)-Butyryltimolol, MedChemExpress
Beskrivning
(RS)-Butyryltimolol is the racemate of Butyryltimolol. Butyryltimolol, an effective prodrug of Timolol, improves the corneal penetration of Timolol. Butyryltimolol is a β-adrenergic blocker.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (RS)-Butyryltimolol |
| Fysisk form | Oil |
| CAS | 2320274-78-8 |
| Färg | Light Yellow |
| Kvantitet | 5 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C17H30N4O4S |
| Löslighetsinformation | DMSO : 100 mg/mL (258.73 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | CCCC(OC(CNC(C)(C)C)COC1=NSN=C1N2CCOCC2)=O |
| Molekylvikt (g/mol) | 386.51 |
| Visa mer |