Läs mer
Tocris Bioscience™ (RS)-CPP
Beskrivning
Potent NMDA antagonist.
R-enantiomer also available.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (RS)-CPP |
| Kvantitet | 50 mg |
| Formel vikt | 252.21 |
| Renhet | >98% |
| Molekylvikt (g/mol) | 252.207 |