missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
[(RS)-(Diphenylmethyl)sulfinyl]acetic Acid, Mikromol™
Beskrivning
[(RS)-(Diphenylmethyl)sulfinyl]acetic Acid
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Modafinil acid |
| CAS | 63547-24-0 |
| Analyt- eller komponentnamn | Modafinil acid |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C15 H14 O3 S |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17025 |
| Synonym | Modafinil Imp. A (EP), Modafinil USP Related Compound A, Modafinil USP RC A, [(RS)-(Diphenylmethyl)sulfinyl]acetic Acid, Modafinil Carboxylate, Modafinil acid, Modafinil Related Compound A, Modafinil Impurity A |
| InChI formel | InChI=1S/C15H14O3S/c16-14(17)11-19(18)15(12-7-3-1-4-8-12)13-9-5-2-6-10-13/h1-10,15H,11H2,(H,16,17) |
| LEDER | OC(=O)CS(=O)C(c1ccccc1)c2ccccc2 |
| IUPAC-namn | 2-benzhydrylsulfinylacetic acid |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?