Läs mer
(RS)-Equol, LoGiCal
Produktkod. 30461863
Change view
Kvantitet:
10 mg
Produktkod. Kvantitet
30461863 10 mg
1 options
Produktkod. 30461863 Leverantör LoGiCal Leverantörsnummer LGCFOR0747.02
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 18-11-2026
LoGiCal levererar certifierade referensmaterial som du kan lita på som prydliga, inbyggda lösningar och stabila isotopmärkta lösningar, med noggrann dokumentation och expertstöd. Från rättsmedicinska till kliniska laboratorier, välj LoGiCal för självförtroende, efterlevnad och analytisk excellens.
(RS)-Equol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material R,S-Equol
CAS 94105-90-5
Analyt- eller komponentnamn R,S-Equol
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C15 H14 O3
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym 2 H-1-Benzopyran-7-ol, 3,4-dihydro-3-(4-hydroxyphenyl)-, 7,4'-Homoisoflavane, (+/-)-Equol, NV 07 alpha
InChI formel InChI=1 S/C15H14O3/c16-13-4-1-10(2-5-13)12-7-11-3-6-14(17)8-15(11)18-9-12/h1-6,8,12,16-17 H,7,9H2
LEDER Oc1ccc(cc1)C2COc3cc(O)ccc3C2
IUPAC-namn 3-(4-hydroxyfenyl)-3,4-dihydro-2 H-kromen-7-ol
Industry Type Kriminalteknik
Molekylvikt (g/mol) 242.27
Kvantitet 10 mg
Formel vikt 242,0943 g/mol