Läs mer
(RS)-Equol, Mikromol™
Produktkod. 30051810
Change view
Kvantitet:
25 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30051810 25 mg
17949194 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30051810 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0747.020025
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 18-11-2026
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
(RS)-Equol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material R,S-Equol
CAS 94105-90-5
Analyt- eller komponentnamn R,S-Equol
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C15 H14 O3
Certifikat och efterlevnad ISO 17025
Synonym 2H-1-Benzopyran-7-ol, 3,4-dihydro-3-(4-hydroxyphenyl)-, 7,4'-Homoisoflavane, (+/-)-Equol, NV 07alpha
InChI formel InChI=1S/C15H14O3/c16-13-4-1-10(2-5-13)12-7-11-3-6-14(17)8-15(11)18-9-12/h1-6,8,12,16-17H,7,9H2
LEDER Oc1ccc(cc1)C2COc3cc(O)ccc3C2
IUPAC-namn 3-(4-hydroxyfenyl)-3,4-dihydro-2H-chromen-7-ol
Molekylvikt (g/mol) 242.27
Kvantitet 25 mg
Formel vikt 242,0943 g/mol