Läs mer
(RS)-Malic-2,3,3-d3 Acid, CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | DL-Malic Acid-2,3,3-d3 |
| CAS | 104596-63-6 |
| Molekylformel | C4 D3 H3 O5 |
| Kvantitet | 0.05 g |
| Synonym | (RS)-Malic-2,3,3-d3 Acid, 2-Hydroxy-butanedioic-d3 Acid, 2-Hydroxysuccinic Acid-d3 |
| InChI formel | InChI=1 S/C4H6O5/c5-2(4(8)9)1-3(6)7/h2,5 H,1H2,(H,6,7)(H,8,9)/i1D2,2 D |
| LEDER | [2 H]C([2 H])(C(=O)O)C([2 H])(O)C(=O)O |
| IUPAC-namn | 2,2,3-trideuterio-3-hydroxy-butanedioic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 137.15 |
| Formel vikt | 137.0404 g/mol |
| Visa mer |